ContactUsLinkComponent
BioClean™ Advance BASL Sterile Latex Cleanroom Gloves, Ansell
undefined
BioClean™ Advance BASL Sterile Latex Cleanroom Gloves, Ansell
  • Catalog No:
  • 75982-318
  • 75982-320
  • 75982-324
  • 75982-326
  • 75982-348
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Específico para cada mano
  • Específico para cada mano
  • Específico para cada mano
  • Específico para cada mano
  • Específico para cada mano
  • Latex/No contiene Latex:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Con polvo/sin polvo:
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Acabado:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Tipo de puño:
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
Frequently Bought Together