ContactUsLinkComponent
PROSAT® Meltblown Polypropylene Presaturated Wipes, Contec®
PROSAT® Meltblown Polypropylene Presaturated Wipes, Contec®
Supplier:  CONTEC, INC. MX
Certificates
undefined
PROSAT® Meltblown Polypropylene Presaturated Wipes, Contec®
Supplier:  CONTEC, INC. MX
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 68310-348
  • 18889-002
  • Peso base:
  • 34 g/m²
  • 34 g/m²
  • Materiales extraíbles - usando agua desionizada:
  • 0.040 g/m²
  • 0.040 g/m²
  • Materiales extraíbles - usando alcohol:
  • 0.020 g/m²
  • 0.020 g/m²
  • Fibras (>100 µm):
  • 0.145×10³/m²
  • 0.145×10³/m²
  • Particle generation (>=0,5 µm):
  • 23.9×10⁶/m²
  • 23.9×10⁶/m²
  • Iones, cloruro:
  • 8.6 ppm
  • 8.6 ppm
  • Iones - sodio:
  • 0.08 ppm
  • 0.08 ppm