ContactUsLinkComponent
VWR® Nitrile Examination Gloves, Black
VWR® Nitrile Examination Gloves, Black
Proveedor:  VWR International
Certificados
undefined
VWR® Nitrile Examination Gloves, Black
Proveedor:  VWR International
Certificados
Especificaciones
  • Catalog No:
  • 76307-466
  • 76307-468
  • 76307-462
  • 76307-464
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Latex/No contiene Latex:
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • Con polvo/sin polvo:
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Acabado:
  • Finger textured
  • Finger textured
  • Finger textured
  • Finger textured
  • Tipo de puño:
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Espesor del puño:
  • 3.5 mil
  • 3.5 mil
  • 3.5 mil
  • 3.5 mil
  • Espesor del dedo:
  • 5.3 mil
  • 5.3 mil
  • 5.3 mil
  • 5.3 mil
  • Espesor de la palma:
  • 4.5 mil
  • 4.5 mil
  • 4.5 mil
  • 4.5 mil