Orders LinkContactUsLinkComponent
Serological Pipettes, Class A
Serological Pipettes, Class A
Proveedor:   EISCO SCIENTIFIC LLC
Serological Pipettes, Class A
Certificados
Serological Pipettes, Class A
Serological Pipettes, Class A
5 Opciones disponibles a continuación
Product Details & Documents
Perfect pipette for everyday laboratory use.
  • Reusable
  • Color-coded for easy sorting
  • Accuracy as per Class A and DIN ISO 835 standard
These class A serological pipettes are calibrated for delivery to jet. The last drop is expelled by blowing. Blue graduations and color coding make these pipettes very easy to use.
Product Family Options
Información del producto
  • Capacity
    Tolerance
    Color Code
    Subtotal
    Price
  • 1 ml
    ±0.007 ml
    Blue
    Iniciar sesión Para disponibilidad
    Iniciar sesión Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $197.25
    $197.25
    Each (1UN)
       $197.25
    Número de proveedor: CH0573A
  • 2 ml
    ±0.010 ml
    Orange
    Iniciar sesión Para disponibilidad
    Iniciar sesión Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $197.25
    $197.25
    Each (1UN)
       $197.25
    Número de proveedor: CH0573B
  • 5 ml
    ±0.015 ml
    White
    Iniciar sesión Para disponibilidad
    Iniciar sesión Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $257.46
    $257.46
    Each (1UN)
       $257.46
    Número de proveedor: CH0573C
  • 10 ml
    ±0.020 ml
    Red
    Iniciar sesión Para disponibilidad
    Iniciar sesión Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $294.52
    $294.52
    Each (1UN)
       $294.52
    Número de proveedor: CH0573D
  • 25 ml
    ±0.030 ml
    Blue
    Iniciar sesión Para disponibilidad
    Iniciar sesión Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $338.60
    $338.60
    Each (1UN)
       $338.60
    Número de proveedor: CH0573E