ContactUsLinkComponent
2020t/i Portable Turbidity Meters, LaMotte
2020t/i Portable Turbidity Meters, LaMotte
Certificados
undefined
2020t/i Portable Turbidity Meters, LaMotte
Especificaciones
  • Catalog No:
  • 470308-442
  • 470308-444
  • Modelo:
  • 2020t
  • 2020i
  • Fuente de luz:
  • Tungsten lamp 2300 °K ±50 °K
  • IR LED 860 nm ±10 nm, spectral bandwidth with 50 nm
  • Detector:
  • Photodiode, centered at 90° and 180°, maximum peak 400-600 nm
  • Photodiode, centered at 90° and 180°
  • Selección automática de rango:
  • Yes
  • Yes
  • Rango de medición:
  • 0-1,000 NTRU
    0-17,500 ASBC
    0-250 EBC
  • 0-1,000 FNRU
    0-17,500 ASBC
    0-250 EBC
  • Memoria:
  • Data logging 500 points
  • Data logging 500 points
  • Reproducibilidad:
  • 0.02 NTRU or 1%
  • 0.02 FNRU or 1%
  • Resolución:
  • 0–10.99 NTRU: 0.01
    11.0–109.9 NTRU: 0.1
    110–1000 NTRU: 1
  • 0–10.99 FNRU: 0.01
    11.0–109.9 FNRU: 0.1
    110–1000 FNRU: 1
  • W×D×H:
  • 19.05×8.84×6.35 cm
  • 19.05×8.84×6.35 cm
  • Peso:
  • 13 ounces
  • 13 ounces
Especificaciones
Información relacionada