ContactUsLinkComponent
Chlorine Colorimeter, DC155-CL, LaMotte®
undefined
Chlorine Colorimeter, DC155-CL, LaMotte®
  • Modelo:
    DC-1500-CL
  • Compatibilidad de la celda de muestra:
    25 mm diameter flat bottom test tubes
  • Programas de usuario:
    Pre-programmed test, absorbance, %T
  • Precisión:
    ±2% FS
  • Desconexión automática:
    Disabled, 5, 10, 50 minutes
  • Cumplimiento:
    IP67
  • Pantalla:
    160 x 100 backlit LCD, 20 x 6 line graphical
  • Teclado numérico:
    6 button
  • Óptica:
    LED, silicon photodiode with integrated interference
  • Alimentación:
    Lithium ion rechargeable battery, 3.7v, 2.5 x .75
Frequently Bought Together