Orders LinkContactUsLinkComponent
Neoprene Stoppers
Neoprene Stoppers
Certificates
Neoprene Stoppers
Neoprene Stoppers
46 Options Available Below
Product Details & Documents
Versatile neoprene stoppers perfect for every laboratory.
  • Solid, one hole or two hole stoppers are available
  • Manufacturered according to sizes recommended by ASTM standards
Manufactured from long lasting neoprene rubbers. Suitable for use with petroleum products, mineral oils, fats as well as most inorganic acids and bases. Neoprene rubber is oil resistant and suitable for temperatures up to 120 °C (250 °F).
 : Packs of 10.
Product Family Options
Solid
Información del producto
  • Size
    Availability
    Price
  • 000
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $91.36
    $91.36
    Paquete de 10
       $91.36
    Supplier Number: CH0321A
  • 00
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $142.42
    $142.42
    Paquete de 10
       $142.42
    Supplier Number: CH0321B
  • 0
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $218.76
    $218.76
    Paquete de 10
       $218.76
    Supplier Number: CH0321C
  • 1
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $263.89
    $263.89
    Paquete de 10
       $263.89
    Supplier Number: CH0321D
  • 2
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $281.09
    $281.09
    Paquete de 10
       $281.09
    Supplier Number: CH0321E
  • 3
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $382.13
    $382.13
    Paquete de 10
       $382.13
    Supplier Number: CH0321F
  • 4
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $458.45
    $458.45
    Paquete de 10
       $458.45
    Supplier Number: CH0321G
  • 5
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $570.24
    $570.24
    Paquete de 10
       $570.24
    Supplier Number: CH0321H
  • 5.5
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $639.02
    $639.02
    Paquete de 10
       $639.02
    Supplier Number: CH0321I
  • 6
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $736.32
    $736.32
    Paquete de 10
       $736.32
    Supplier Number: CH0321J
  • 6.5
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $845.43
    $845.43
    Paquete de 10
       $845.43
    Supplier Number: CH0321K
  • 7
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $992.66
    $992.66
    Paquete de 10
       $992.66
    Supplier Number: CH0321L
  • 8
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $1,009.86
    $1,009.86
    Paquete de 10
       $1,009.86
    Supplier Number: CH0321N
  • 8.5
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $1,346.87
    $1,346.87
    Paquete de 10
       $1,346.87
    Supplier Number: CH0321O
  • 9
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $1,525.28
    $1,525.28
    Paquete de 10
       $1,525.28
    Supplier Number: CH0321P
  • 10
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $2,039.63
    $2,039.63
    Paquete de 10
       $2,039.63
    Supplier Number: CH0321Q
  • 11
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $1,996.64
    $1,996.64
    Paquete de 10
       $1,996.64
    Supplier Number: CH0321S
  • 12
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $3,076.90
    $3,076.90
    Paquete de 10
       $3,076.90
    Supplier Number: CH0321U
  • 14
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $6,218.82
    $6,218.82
    Paquete de 10
       $6,218.82
    Supplier Number: CH0321X
One Hole
Información del producto
  • Size
    Availability
    Price
  • 000
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $101.59
    $101.59
    Paquete de 10
       $101.59
    Supplier Number: CH0321A1H
  • 1
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $234.35
    $234.35
    Paquete de 10
       $234.35
    Supplier Number: CH0321D1H
  • 2
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $282.16
    $282.16
    Paquete de 10
       $282.16
    Supplier Number: CH0321E1H
  • 3
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $306.88
    $306.88
    Paquete de 10
       $306.88
    Supplier Number: CH0321F1H
  • 4
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $414.90
    $414.90
    Paquete de 10
       $414.90
    Supplier Number: CH0321G1H
  • 5
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $452.55
    $452.55
    Paquete de 10
       $452.55
    Supplier Number: CH0321H1H
  • 6
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $1,251.19
    $1,251.19
    Paquete de 10
       $1,251.19
    Supplier Number: CH0321J1H
  • 6.5
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $874.44
    $874.44
    Paquete de 10
       $874.44
    Supplier Number: CH0321K1H
  • 7
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $1,021.70
    $1,021.70
    Paquete de 10
       $1,021.70
    Supplier Number: CH0321L1H
  • 7.5
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $996.43
    $996.43
    Paquete de 10
       $996.43
    Supplier Number: CH0321M1H
  • 8
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $1,220.54
    $1,220.54
    Paquete de 10
       $1,220.54
    Supplier Number: CH0321N1H
  • 9
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $1,556.45
    $1,556.45
    Paquete de 10
       $1,556.45
    Supplier Number: CH0321P1H
  • 10
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $2,039.63
    $2,039.63
    Paquete de 10
       $2,039.63
    Supplier Number: CH0321Q1H
  • 11
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $2,446.48
    $2,446.48
    Paquete de 10
       $2,446.48
    Supplier Number: CH0321S1H
  • 12
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $3,106.98
    $3,106.98
    Paquete de 10
       $3,106.98
    Supplier Number: CH0321U1H
Two Holes
Información del producto
  • Size
    Availability
    Price
  • 0
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $222.49
    $222.49
    Paquete de 10
       $222.49
    Supplier Number: CH0321C2H
  • 1
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $309.58
    $309.58
    Paquete de 10
       $309.58
    Supplier Number: CH0321D2H
  • 2
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $324.60
    $324.60
    Paquete de 10
       $324.60
    Supplier Number: CH0321E2H
  • 3
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $358.48
    $358.48
    Paquete de 10
       $358.48
    Supplier Number: CH0321F2H
  • 4
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $419.76
    $419.76
    Paquete de 10
       $419.76
    Supplier Number: CH0321G2H
  • 5
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $513.78
    $513.78
    Paquete de 10
       $513.78
    Supplier Number: CH0321H2H
  • 6
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $773.92
    $773.92
    Paquete de 10
       $773.92
    Supplier Number: CH0321J2H
  • 7
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $1,022.75
    $1,022.75
    Paquete de 10
       $1,022.75
    Supplier Number: CH0321L2H
  • 7.5
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $1,003.96
    $1,003.96
    Paquete de 10
       $1,003.96
    Supplier Number: CH0321M2H
  • 9
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $1,576.88
    $1,576.88
    Paquete de 10
       $1,576.88
    Supplier Number: CH0321P2H
  • 10
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $1,679.54
    $1,679.54
    Paquete de 10
       $1,679.54
    Supplier Number: CH0321Q2H
  • 12
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $3,127.95
    $3,127.95
    Paquete de 10
       $3,127.95
    Supplier Number: CH0321U2H