Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
Mexico
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
ContactUsLinkComponent
Inicio
Racores y conectores
PVC Tubing Caps, Dempsey Industries
PVC Tubing Caps, Dempsey Industries
76251-760
:
DEMPSEY INDUSTRIES INC TE
PVC Tubing Caps, Dempsey Industries
76251-760
:
DEMPSEY INDUSTRIES INC TE
:
CB26
Color:
White
Dimensiones:
0.125×1.000×0.375"
Grosor:
0.040"
Referencia:
76251-760