ContactUsLinkComponent
Neutalizer, LancerAcid Rinse, LCA-A, Lancer
Neutalizer, LancerAcid Rinse, LCA-A, Lancer
Catálogo # MSPP-LCA25A
Neutalizer, LancerAcid Rinse, LCA-A, Lancer
Catálogo # MSPP-LCA25A
Número de proveedor:  LCA2.5A
Especificaciones
  • Descripción:
    LancerAcid Rinse, LCA-A
  • Tamaño:
    2×2.5 gal.
  • Referencia:
    MSPP-LCA25A
Especificaciones
Acerca de este artículo
LCA-A is a acetic acid based neutralizer solution. Used as a rinsing agent.
Provides an excellent rinse on all standard laboratory soils and contaminants. Can be used in all glassware washers.