Avantor® Alltima, Silica HPLC Columns
Catálogo # 75798-586
Proveedor: Avantor
Especificaciones
- Formato de columna:Analytical
- Ø int.:4.60 mm
- Tamaño de partícula:10 µm
- Descripción:Column
- Longitud:250 mm
- Extremo tapado:Yes
- Código USP:L3
- Surface area:340 m²/g
- Carga de carbono:9%
- Referencia:75798-586
- Packing Material:Silica
- Phase:Silica
- Nº de proveedor:88327
Especificaciones
Acerca de este artículo
Avantor® Alltima HPLC columns are high quality phases designed for general purpose applications.
- Base deactivated silica phases
- Stable bonding for long column lifetime
- Multiple selectivity options
- USP L3
- Stainless steel column hardware
Highly polar phase. Recommended for general purpose normal phase applications.