ContactUsLinkComponent
Microflex® N85 Nitrile Exam Gloves, Ansell
Microflex® N85 Nitrile Exam Gloves, Ansell
  • Catalog No:
  • 10119-318
  • 10119-320
  • 10119-316
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Desechable / Reutilizable:
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Espesor del puño:
  • 2.4 mils
  • 2.4 mils
  • 2.4 mils
  • Espesor del dedo:
  • 4.3 mils
  • 4.3 mils
  • 4.3 mils
  • Espesor de la palma:
  • 3.1 mils
  • 3.1 mils
  • 3.1 mils
  • Alargamiento de rotura:
  • 500% (before aging), 400% (after aging)
  • 500% (before aging), 400% (after aging)
  • 500% (before aging), 400% (after aging)
Frequently Bought Together