ContactUsLinkComponent
Avantor® Apex and Apex ll, HPLC Columns
  75798-984
 :  Avantor
undefined
Avantor® Apex and Apex ll, HPLC Columns
  75798-984
 :  Avantor
 :  4M25310
  • Formato de columna:
    Analytical
  • Ø int.:
    4.60 mm
  • Tamaño de partícula:
    5 µm
  • Tamaño de poro:
    100 Å
  • Descripción:
    Apex ODS column
  • Longitud:
    250 mm
  • Referencia:
    75798-984
  • Packing Material:
    Silica
  • Phase:
    ODS
  • Nº de proveedor:
    4M25310
Avantor® Apex and Apex ll phases are recommended for routine analyses.
  • Conventional 100 Å pore size spherical silica
  • Narrow particle distribution
  • Controlled surface area
Guard holders and accessories