ContactUsLinkComponent
Corning® LSE™ Digital Dry Bath Heaters, Corning
 :  Corning
undefined
Corning® LSE™ Digital Dry Bath Heaters, Corning
 :  Corning
  • Catalog No:
  • 75990-496
  • 75990-504
  • 75989-426
  • Intervalo de temperaturas:
  • Ambient +5 °C to 150 °C
  • Ambient +5 °C to 150 °C
  • Ambient +5 °C to 150 °C
  • Precisión de la temperatura:
  • ±0.3 °C
  • ±0.3 °C
  • ±0.3 °C
  • Uniformidad de la temperatura:
  • ±0.2 °C
  • ±0.2 °C
  • ±0.2 °C
Frequently Bought Together