Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Crystallizing Dishes
VWR® Crystallizing Dishes
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Crystallizing Dishes
VWR® Crystallizing Dishes
10 Options Available Below
Product Details & Documents
Made from high quality Type 1 Class A, 33 expansion Borosilicate glass, these crystallizing dishes have straight sides and flat bottom.
Product Family Options
Información del producto
  • Capacity
    Ø
    Height
    Availability
    Price
  • 50 ml
    50 mm
    35 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $1,561.29
    $1,561.29
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (6UN)
    Case de 4 (6UN) - $1,701.81
    $1,701.81
    Paquete de 6
       $1,561.29
    Case de 4 (6UN)
       $1,701.81
  • 80 ml
    60 mm
    35 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $1,548.93
    $1,548.93
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (6UN)
    Case de 4 (6UN) - $1,688.34
    $1,688.34
    Paquete de 6
       $1,548.93
    Case de 4 (6UN)
       $1,688.34
  • 160 ml
    70 mm
    50 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $1,937.34
    $1,937.34
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (6UN)
    Case de 4 (6UN) - $2,111.71
    $2,111.71
    Paquete de 6
       $1,937.34
    Case de 4 (6UN)
       $2,111.71
  • 270 ml
    90 mm
    50 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $1,722.53
    $1,722.53
    Log in Para disponibilidad
    Case de 3 (6UN)
    Case de 3 (6UN) - $1,877.55
    $1,877.55
    Paquete de 6
       $1,722.53
    Case de 3 (6UN)
       $1,877.55
  • 170 ml
    80 mm
    40 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $1,634.91
    $1,634.91
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (6UN)
    Case de 4 (6UN) - $1,782.05
    $1,782.05
    Paquete de 6
       $1,634.91
    Case de 4 (6UN)
       $1,782.05
  • 340 ml
    100 mm
    50 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $1,938.57
    $1,938.57
    Log in Para disponibilidad
    Case de 3 (6UN)
    Case de 3 (6UN) - $2,113.04
    $2,113.04
    Paquete de 6
       $1,938.57
    Case de 3 (6UN)
       $2,113.04
  • 700 ml
    125 mm
    65 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 4
    Paquete de 4 - $1,464.00
    $1,464.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 3 (4UN)
    Case de 3 (4UN) - $1,595.76
    $1,595.76
    Paquete de 4
       $1,464.00
    Case de 3 (4UN)
       $1,595.76
  • 1200 ml
    150 mm
    75 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 4
    Paquete de 4 - $1,896.12
    $1,896.12
    Log in Para disponibilidad
    Case de 2 (4UN)
    Case de 2 (4UN) - $2,066.77
    $2,066.77
    Paquete de 4
       $1,896.12
    Case de 2 (4UN)
       $2,066.77
  • 1800 ml
    170 mm
    90 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 4
    Paquete de 4 - $2,462.59
    $2,462.59
    Log in Para disponibilidad
    Case de 2 (4UN)
    Case de 2 (4UN) - $2,684.23
    $2,684.23
    Paquete de 4
       $2,462.59
    Case de 2 (4UN)
       $2,684.23
  • 2600 ml
    190 mm
    100 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 3
    Paquete de 3 - $1,943.43
    $1,943.43
    Log in Para disponibilidad
    Case de 2 (3UN)
    Case de 2 (3UN) - $2,118.33
    $2,118.33
    Paquete de 3
       $1,943.43
    Case de 2 (3UN)
       $2,118.33