Difco™ KF Streptococcus Agar, BD Diagnostics
KF Streptococcus Agar, 500 g
Supplier: BECTON DICKINSON DE MEXICO, S. MX
Número de proveedor #: 249610
Difco™ KF <i>Streptococcus</i> Agar, BD Diagnostics
Catalog # 90003-436
Supplier: BECTON DICKINSON DE MEXICO, S. MX
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
Use with TTC or TTC Solution 1%, if desired For selective enumeration of fecal streptococci.
Documents
Certificates
Buscar por número de loteEspecificaciones
Especificaciones
- Description:KF Streptococcus Agar
- Size:500 g