ContactUsLinkComponent
BioClean™ Synergy™ Non sterile Nitrile Gloves, Ansell
undefined
BioClean™ Synergy™ Non sterile Nitrile Gloves, Ansell
  • Catalog No:
  • 75839-002
  • 75839-006
  • 75839-004
  • 75839-010
  • 75839-008
  • Modelo:
  • BSAN
  • BSAN
  • BSAN
  • BSAN
  • BSAN
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Latex/No contiene Latex:
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • Con polvo/sin polvo:
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Material:
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Acabado:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Tipo de puño:
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Espesor del dedo:
  • 0.12 mm
  • 0.12 mm
  • 0.12 mm
  • 0.12 mm
  • 0.12 mm
  • Espesor de la palma:
  • 0.10 mm
  • 0.10 mm
  • 0.10 mm
  • 0.10 mm
  • 0.10 mm
  • Sterility:
  • Non-Sterile
  • Non-Sterile
  • Non-Sterile
  • Non-Sterile
  • Non-Sterile
  • Aprobados para contacto con alimentos:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Frequently Bought Together