ContactUsLinkComponent
BioClean™ N-Plus™ Sterile Nitrile Cleanroom Gloves, Ansell
undefined
BioClean™ N-Plus™ Sterile Nitrile Cleanroom Gloves, Ansell
  • Catalog No:
  • 75834-058
  • 75834-056
  • 75834-050
  • 75834-048
  • 75834-054
  • 75834-052
  • 75834-060
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Específico para cada mano
  • Específico para cada mano
  • Específico para cada mano
  • Específico para cada mano
  • Específico para cada mano
  • Específico para cada mano
  • Específico para cada mano
  • Desechable / Reutilizable:
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Latex/No contiene Latex:
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • Con polvo/sin polvo:
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sala limpia, clase:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Acabado:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Tipo de puño:
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Espesor del puño:
  • 0.09 mm/3.54 mils
  • 0.09 mm/3.54 mils
  • 0.09 mm/3.54 mils
  • 0.09 mm/3.54 mils
  • 0.09 mm/3.54 mils
  • 0.09 mm/3.54 mils
  • 0.09 mm/3.54 mils
  • Espesor del dedo:
  • 0.20 mm/7.87 mils
  • 0.20 mm/7.87 mils
  • 0.20 mm/7.87 mils
  • 0.20 mm/7.87 mils
  • 0.20 mm/7.87 mils
  • 0.20 mm/7.87 mils
  • 0.20 mm/7.87 mils
  • Espesor de la palma:
  • 0.17 mm/6.69 mils
  • 0.17 mm/6.69 mils
  • 0.17 mm/6.69 mils
  • 0.17 mm/6.69 mils
  • 0.17 mm/6.69 mils
  • 0.17 mm/6.69 mils
  • 0.17 mm/6.69 mils
  • Normativa EN:
  • EN 374-1, 2 & 3:2003, EN 420:2003, EN 455-2:2016
  • EN 374-1, 2 & 3:2003, EN 420:2003, EN 455-2:2016
  • EN 374-1, 2 & 3:2003, EN 420:2003, EN 455-2:2016
  • EN 374-1, 2 & 3:2003, EN 420:2003, EN 455-2:2016
  • EN 374-1, 2 & 3:2003, EN 420:2003, EN 455-2:2016
  • EN 374-1, 2 & 3:2003, EN 420:2003, EN 455-2:2016
  • EN 374-1, 2 & 3:2003, EN 420:2003, EN 455-2:2016
  • Antiestático:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • ASTM No.:
  • ASTM D6978-05
  • ASTM D6978-05
  • ASTM D6978-05
  • ASTM D6978-05
  • ASTM D6978-05
  • ASTM D6978-05
  • ASTM D6978-05
Frequently Bought Together