ContactUsLinkComponent
RO Series Multi-Position Stirrer Plates, IKA Works
RO Series Multi-Position Stirrer Plates, IKA Works
Supplier:  IKA WORKS, INC. MX
Certificates
undefined
RO Series Multi-Position Stirrer Plates, IKA Works
Supplier:  IKA WORKS, INC. MX
Specifications
  • Catalog No:
  • 89426-970
  • 89426-972
  • Material de la placa:
  • Acero inoxidable
  • Acero inoxidable
  • Distancia entre posiciones de agitación:
  • 90 mm
  • 90 mm
  • Intervalo de velocidad:
  • 0 - 1200 rpm
  • 0 - 1200 rpm
  • Capacidad máx. de agitación H₂O:
  • 400 ml (per position)
  • 400 ml (per position)
  • Detalles eléctricos:
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • Pantalla:
  • LED
  • LED
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together