BBL™ Orange Serum Agar, BD Diagnostics
BBL™ Orange Serum Agar, 500 g
Supplier: BECTON DICKINSON DE MEXICO, S. MX
Número de proveedor #: 211486
BBL™ Orange Serum Agar, BD Diagnostics
Catalog # 90000-204
Supplier: BECTON DICKINSON DE MEXICO, S. MX
CAS Number:
Jump to:
- El artículo requiere control de temperatura para almacenamiento y entrega con cargos adicionales. No es elegible para devolución debido a preocupaciones de seguridad y calidad. Considere los requisitos antes de comprar.
- Return Policy
Product Details & Documents
Orange Serum Agar is used for cultivating aciduric microorganisms, particularly those associated with spoilage of citrus products.
- Peptone provides a source of carbon and nitrogen
- Orange serum provides acid environment
- Yeast extract supplies stimulating vitamins
- Agar is the solidifying agent
Orange Serum Agar is included in recommended methods for examining fruit beverages.
Documents
Certificates
Buscar por número de loteEspecificaciones
Especificaciones
- Description:BBL™ Orange Serum Agar
- Size:500 g