ESD Safe, High Temperature Hot Glove, 11 - 16", Transforming Technologies
Catálogo # 10808-970
Proveedor: TRANSFORMING TECHNOLOGIES
Especificaciones
- Color del guante:White
- Tamaño del guante:L
- Ambidiestro/Específico para cada mano:Ambidiestro
- Descripción:ESD Safe Nomex Hot Glove
- Longitud:28 cm (11")
- Referencia:10808-970
- Nº de proveedor:FG2603
Especificaciones
Acerca de este artículo
Ensure static protection and heat protection in a cleanroom compatible glove
- 99% Nomex® woven fabric suffused with 1% carbon fiber
- Heat resistant up to 300 °C (572 °F)
The FG series gloves use monofilament Nomex® woven fabric suffused with carbon fiber. Heat protection is enhanced with a 100% inner insulating tricot knit polyester fabric liner.