PMP Erlenmeyer Flasks with Closure
125 ml
Catalog # 470205-834
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Número de proveedor #: 4109-0125
Jump to:
Product Details & Documents
Provide a Combination of Chemical Resistance, Strength and Transparency.
- Constructed with sturdy polymethylpentene
- Excellent of culture media preparation and storage
- Cap fits tightly with screw closure
Especificaciones
- Capacity:125 ml
Recomendaciones
Las recomendaciones se personalizarán según sus preferencias de compra solo si ha dado su consentimiento activando la opción "Mejorar mi experiencia de compra" en la "página de información personal".
De lo contrario, recibirá recomendaciones genéricas.