ContactUsLinkComponent
PYREX® Capillary Melting Point Tubes, 90 mm, One End Open
PYREX® Capillary Melting Point Tubes, 90 mm, One End Open
Catálogo # 470211-634
Proveedor:  CORNING CA
PYREX® Capillary Melting Point Tubes, 90 mm, One End Open
Catálogo # 470211-634
Proveedor:  CORNING CA
Número de proveedor:  9530-3
Especificaciones
  • Descripción:
    PYREX® Capillary Melting Point Tubes, 90mm, One End Open
  • Referencia:
    470211-634
  • Nº de proveedor:
    9530-3
Especificaciones
Acerca de este artículo
Quality glassware at an affordable price.
  • Disposable
  • Available open-ended on one side
  • Made from no. 7740 glass
All tubes have a 0.2 to 0.25 mm wall range.