ContactUsLinkComponent
VWR® Protection ESD Lab Coats
undefined
VWR® Protection ESD Lab Coats
  • Catalog No:
  • 10769-340
  • 10769-342
  • 10769-336
  • 10769-338
  • 10769-346
  • 10769-348
  • 10769-344
  • Aplicaciones de vestimenta:
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Risk area:
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Tamaño de cierre:
  • Con botones a presión
  • Con botones a presión
  • Con botones a presión
  • Con botones a presión
  • Con botones a presión
  • Con botones a presión
  • Con botones a presión
  • Tela:
  • 98% polyester, 2% carbon fabric
  • 98% polyester, 2% carbon fabric
  • 98% polyester, 2% carbon fabric
  • 98% polyester, 2% carbon fabric
  • 98% polyester, 2% carbon fabric
  • 98% polyester, 2% carbon fabric
  • 98% polyester, 2% carbon fabric
Frequently Bought Together