Diaphragm with 4 Double Slits of Different Spacings
Catálogo # 470163-762
Proveedor: AMERICAN 3B SCIENTIFIC SE
Especificaciones
- Descripción:Diaphragm with 4 Double Slits of Different Spacings
- Referencia:470163-762
- Nº de proveedor:U14101
Especificaciones
Acerca de este artículo
Photographic diffraction objects in a slide frame.
- Dimensions: 50x50 mm²
- Number of slits: 4 sets of 2
- Slit width [mm]: 0.15
- Slit spacing [mm]: 0.25; 0.50; 0.75; 1.00