ContactUsLinkComponent
CritiCore Molded Sole Cleanroom Boots with ESD Grid
CritiCore Molded Sole Cleanroom Boots with ESD Grid
Supplier:  VWR International
Certificates
undefined
CritiCore Molded Sole Cleanroom Boots with ESD Grid
Supplier:  VWR International
Specifications
  • Catalog No:
  • 89495-957
  • 89495-943
  • 89495-945
  • 89495-941
  • 89495-959
  • Aplicaciones de vestimenta:
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Risk area:
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • Género:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Tamaño de cierre:
  • Con botones a presión
  • Con botones a presión
  • Con botones a presión
  • Con botones a presión
  • Con botones a presión
  • Tela:
  • ESD Grid (98% polyester, 2% carbon)
  • ESD Grid (98% polyester, 2% carbon)
  • ESD Grid (98% polyester, 2% carbon)
  • ESD Grid (98% polyester, 2% carbon)
  • ESD Grid (98% polyester, 2% carbon)
  • Peso:
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together