Reagent Bottles, with Screw Cap, WHEATON®, DWK Life Sciences
Catálogo # 15507-168
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Small Business Enterprise
Especificaciones
- Tamaño de la tapa:33-430
- Capacidad:250 ml
- Referencia:15507-168
- Diá. x Al:67×150 mm
- Nº de proveedor:220223
Especificaciones
Acerca de este artículo
Made of borosilicate glass.
- Features no-drip pour lip
- Pre-attached polypropylene screw cap with PTFE liner
- Large writing patch
- Autoclavable