Cloroformo
EM1.02444.4000
:
- Tipo de env.:Glass bottle
- Tamaño:4 L
- Referencia:EM1.02444.4000
- Nº de proveedor:1.02444.4000
:
:119.38 g/mol
:13,02160
:61.7 °C (1013 hPa)
:61,7 °C (1013 hPa)
:–63 °C
:-63 °C
:1,4832 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:200-663-8
:1888
:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:05-2114614906-45
:GHS06
:GHS08
:67-66-3
:CHCl₃
:MFCD00000826