ContactUsLinkComponent
Whatman™ GD/XP Syringe Filters
Whatman™ GD/XP Syringe Filters
Proveedor:  Cytiva
Certificados
undefined
Whatman™ GD/XP Syringe Filters
Proveedor:  Cytiva
Certificados
Especificaciones
  • Catalog No:
  • 28137-996
  • 28137-976
  • 28137-980
  • 28137-982
  • 28137-984
  • Esterilizable en autoclave:
  • Autoclave at 121 °C (131 °C max) at 1 bar (15 psi) for 20 minutes
  • Autoclave at 121 °C (131 °C max) at 1 bar (15 psi) for 20 minutes
  • Autoclave at 121 °C (131 °C max) at 1 bar (15 psi) for 20 minutes
  • Autoclave at 121 °C (131 °C max) at 1 bar (15 psi) for 20 minutes
  • Autoclave at 121 °C (131 °C max) at 1 bar (15 psi) for 20 minutes
  • Dimensiones:
  • 20.8×30 mm
  • 20.8×30 mm
  • 20.8×30 mm
  • 20.8×30 mm
  • 20.8×30 mm
  • Max. operating pressure:
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • Prefiltro:
  • PP 20 µm : 5 µm
  • PP 20 µm : 5 µm
  • PP 20 µm : 5 µm
  • PP 20 µm : 5 µm
  • PP 20 µm : 5 µm