ContactUsLinkComponent
Versilon™ SE-200 Chemical Transfer Tubing
undefined
Versilon™ SE-200 Chemical Transfer Tubing
  • Catalog No:
  • 89404-388
  • 89404-390
  • Modelo:
  • 89404-388
  • 89404-390
  • Radio de doblez:
  • 1"
  • 1 1/2"
  • Dureza en durómetro:
  • Shore A, 66
  • Shore A, 66
  • Working pressure:
  • 85.0 psi
  • 75.0 psi