E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Earplugs, 3M™
89006-844
- Clasificación de reducción de ruido:33 dB
- Color:Yellow
- Descripción:Corded earplugs
- Tamaño:Regular
- Referencia:89006-844
- Empaquetado:Poly bag
- Nº de proveedor:311-1250
E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ earplugs seal the ear canal with soft, slow-recovery foam for excellent noise reduction and comfort.