Aluminium Test Method: photometric 0.020 - 1.20 mg/L Al Spectroquant®
Catalog # EM1.14825.0001
Supplier: MERCK, S.A. DE C.V. SV
CAS Number:
Specifications
- Tipo de env.:Cardboard Box(es)
- Tamaño:1 pc
- Referencia:EM1.14825.0001
- Nº de proveedor:1.14825.0001