Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Entrada de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Cesta
Mexico
Entrada de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Cesta
ContactUsLinkComponent
Inicio
Kits para test medioambiente
Chlorine Test Reagent Cl2-2 MColortest™
Chlorine Test Reagent Cl2-2 MColortest™
Chlorine Test Reagent Cl2-2 MColortest™
Catalog # EM1.11114.0001
Supplier:
MERCK, S.A. DE C.V. SV
CAS Number:
Certificates
Expand image
Chlorine Test Reagent Cl2-2 MColortest™
Catalog # EM1.11114.0001
Supplier:
MERCK, S.A. DE C.V. SV
Supplier Number:
1111140001
CAS Number:
Certificates
Specifications
Tipo de env.:
Plastic Bottle
Tamaño:
1 pc
Referencia:
EM1.11114.0001
Nº de proveedor:
1.11114.0001
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Product Details
Documentation