Total Hardness Cell Test Method: photometric 5 - 215 mg/l Ca 0.7 - 30.1 °d 0.9 - 37.6 °e 1.2 - 53.7 °f 7 - 301 mg/l CaO 12 - 537 mg/l CaCO3 Spectroquant®
Catalog # EM1.00961.0001
Supplier: MERCK, S.A. DE C.V. SV
CAS Number:
Specifications
- Tipo de env.:EPS-Moulding
- Tamaño:1 pc
- Referencia:EM1.00961.0001
- Nº de proveedor:1.00961.0001