ContactUsLinkComponent
VWR® Nitrile 200 Examination Gloves
VWR® Nitrile 200 Examination Gloves
Supplier:  VWR International
Certificates
undefined
VWR® Nitrile 200 Examination Gloves
Supplier:  VWR International
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 89428-746
  • 89428-748
  • 89428-750
  • 89428-752
  • 89428-754
  • 89428-756
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Desechable / Reutilizable:
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Con polvo/sin polvo:
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Espesor del puño:
  • 2.4 mil
  • 2.4 mil
  • 2.4 mil
  • 2.4 mil
  • 2.4 mil
  • 2.4 mil
  • Espesor del dedo:
  • 3.1 mil
  • 3.1 mil
  • 3.1 mil
  • 3.1 mil
  • 3.1 mil
  • 3.1 mil
  • Espesor de la palma:
  • 2.8 mil
  • 2.8 mil
  • 2.8 mil
  • 2.8 mil
  • 2.8 mil
  • 2.8 mil