n-Hexano EMSURE® ACS|Reag. Ph. Eur.
Catalog # EM1.04374.4000
Proveedor: MERCK, S.A. DE C.V. SV
Número CAS:
Especificaciones
- Tipo de env.:Glass bottle
- Tamaño:4 L
- Referencia:EM1.04374.4000
- Nº de proveedor:1.04374.4000
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
- Solubility:0.0095 g/l (20 °C)
- Melting Point:-94.3 °C
- Molar Mass:86.18 g/mol
- Boiling Point:69 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:160 hPa (20 °C)
- Flash Point:-22 °C
- Refractive Index:1.375
- Explosion Limit:1.0 - 8.1 %(V)
- Density:0.66 g/cm3 (20 °C)
- pH:(H2O) not applicable
- Ignition Point:240 °C
- Viscosity kinematic:0.50 mm2/s (20 °C)
- Readily carbonizable substances:conforms
- Al (Aluminium):≤ 0.00005 %
- B (Boron):≤ 0.000002 %
- Ba (Barium):≤ 0.00001 %
- Ca (Calcium):≤ 0.00005 %
- Cd (Cadmium):≤ 0.000005 %
- Co (Cobalt):≤ 0.000002 %
- Cr (Chromium):≤ 0.000002 %
- Cu (Copper):≤ 0.000002 %
- Fe (Iron):≤ 0.00001 %
- Mg (Magnesium):≤ 0.00001 %
- Mn (Manganese):≤ 0.000002 %
- Ni (Nickel):≤ 0.000002 %
- Pb (Lead):≤ 0.00001 %
- Sn (Tin):≤ 0.00001 %
- Zn (Zinc):≤ 0.00001 %
- Evaporation residue:≤ 0.001 %
- Water:≤ 0.01 %
Resultados de prueba de especificación
Acerca de este artículo
:
:86.18 g/mol
Índice Merck:13,04712
Punto de ebullición:69 °C (lit.)
Punto de ebullición:69 °C (1013 hPa)
Punto de fusión:-94,3 °C
Densidad:0,659 g/cm³ (20 °C)
Punto de inflamación:–22 °C
Punto de inflamación:-22 °C
Temperatura de almacenamiento:Ambiente
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Número CAS:110-54-3
:92112-69-1
Fórmula:H₃C(CH₂)₄CH₃
Número MDL:MFCD00009520