Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Cryo Boxes
VWR® Cryo Boxes
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Cryo Boxes
VWR® Cryo Boxes
8 Options Available Below
Product Details & Documents
Cryo boxes are suitable to store up to –186 °C.
  • Suitable for storage temperatures down to –186°C
  • Available in a variety of color options
  • Grid option for coding on lid
  • Clear lid material
Made with PC material.
Boxes are stackable. Designed for 25, 81, or 100 places to store both internal and external threaded vials (1 - 5 ml).
Base made with color options red, blue, green, white, and yellow. Lid has grid option for coding and made with clear material.
 : Cryo tube picker is included.
Product Family Options
Información del producto
  • No. of Holes
    Color
    For Vials
    Dimensions
    Availability
    Price
  • 25
    Blue
    1 - 2 ml
    75.6W×75.6L×52.2H mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 5
    Paquete de 5 - $360.09
    $360.09
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (5UN)
    Case de 10 (5UN) - $392.50
    $392.50
    Paquete de 5
       $360.09
    Case de 10 (5UN)
       $392.50
  • 25
    Green
    1 - 2 ml
    75.6W×75.6L×52.2H mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 5
    Paquete de 5 - $360.09
    $360.09
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (5UN)
    Case de 10 (5UN) - $392.50
    $392.50
    Paquete de 5
       $360.09
    Case de 10 (5UN)
       $392.50
  • 25
    Red
    1 - 2 ml
    75.6W×75.6L×52.2H mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 5
    Paquete de 5 - $360.09
    $360.09
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (5UN)
    Case de 10 (5UN) - $392.50
    $392.50
    Paquete de 5
       $360.09
    Case de 10 (5UN)
       $392.50
  • 25
    Yellow
    1 - 2 ml
    75.6W×75.6L×52.2H mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 5
    Paquete de 5 - $360.09
    $360.09
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (5UN)
    Case de 10 (5UN) - $392.50
    $392.50
    Paquete de 5
       $360.09
    Case de 10 (5UN)
       $392.50
  • 81
    Mixed
    1 - 2 ml
    132W×132L×53H mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 5
    Paquete de 5 - $815.84
    $815.84
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (5UN)
    Case de 10 (5UN) - $889.27
    $889.27
    Paquete de 5
       $815.84
    Case de 10 (5UN)
       $889.27
  • 81
    Red
    1 - 2 ml
    132W×132L×53H mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 5
    Paquete de 5 - $815.84
    $815.84
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (5UN)
    Case de 10 (5UN) - $889.27
    $889.27
    Paquete de 5
       $815.84
    Case de 10 (5UN)
       $889.27
  • 81
    Mixed
    4 - 5 ml
    132W×132L×94.3H mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 5
    Paquete de 5 - $1,107.13
    $1,107.13
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (5UN)
    Case de 10 (5UN) - $1,206.78
    $1,206.78
    Paquete de 5
       $1,107.13
    Case de 10 (5UN)
       $1,206.78
  • 100
    Red
    1 - 2 ml
    132W×132L×53H mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 5
    Paquete de 5 - $896.46
    $896.46
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (5UN)
    Case de 10 (5UN) - $977.14
    $977.14
    Paquete de 5
       $896.46
    Case de 10 (5UN)
       $977.14