Sodium hexanitritocobaltate(III), EMSURE® for analysis, Supelco®
Plastic bottle, 25 g
Supplier: MERCK, S.A. DE C.V. SV
Número de proveedor #: 1.02521.0025
Sodium hexanitritocobaltate(III), EMSURE® for analysis, Supelco®
Catalog # EM1.02521.0025
Supplier: MERCK, S.A. DE C.V. SV
CAS Number: 13600-98-1
Jump to:
Product Details & Documents
Sinónimos: Sodium cobaltnitrite, Trisodium hexanitritocobaltate
- CAS Number:13600-98-1
- Fórmula:Na₃Co(NO₂)₆
- Número MDL:MFCD00003512
- Molecular Weight:403.94 g/mol
- Índice Merck:13,08677
- Punto de fusión:~ 220 °C
- Punto de fusión:∼220 °C
- Temperatura de almacenamiento:Ambient
- EINECS:237-077-7
- UN:1479
- ADR:5.1,III
Documents
Certificates
Buscar por número de loteVWR GHS Compliance Letter (US)
Detalles adicionales del producto
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
- Solubility:720 g/l (20 °C)
- Melting Point:220 °C
- Molar Mass:403.93 g/mol
- Bulk Density:480 kg/m3
- Density:0.48 g/cm3
- pH:5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:5.1
- Hazard Class Description:Oxidizer
Especificaciones
- Pack type:Plastic bottle
- Size:25 g