Polystyrene Test Tube, 13×75, Globe Scientific
Catálogo # 60819-970
Proveedor: GLOBE SCIENTIFIC INC
Minority or Woman-Owned Business Enterprise
Small Business Enterprise
Especificaciones
- Ø×L:13×75
- Descripción:Polystyrene Test Tube
- Referencia:60819-970
- Nº de proveedor:110470
Especificaciones
Acerca de este artículo
Polystyrene tubes can withstand 1500 rpm during centrifugation.