Pennyhead Stopper, Solid Glass, Glassco
Catálogo # 89426-316
Proveedor: GLASSCO LABORATORY EQUIPMENT
Especificaciones
- [ST] unión No.:24/40
- Descripción:Pennyhead Stopper, Solid Glass
- Referencia:89426-316
- Nº de proveedor:012.470.05
Especificaciones
Acerca de este artículo
Stoppers are made from Borosilicate 3.3 glass.