ContactUsLinkComponent
Butterfield's Phosphate Buffer, Hardy Diagnostics
Butterfield's Phosphate Buffer, Hardy Diagnostics
Catálogo # 89407-408
Proveedor:  HARDY DIAGNOSTICS
Product available on GSA Advantage®
Número CAS:  
undefined
Butterfield's Phosphate Buffer, Hardy Diagnostics
Catálogo # 89407-408
Proveedor:  HARDY DIAGNOSTICS
Número de proveedor:  K109
Product available on GSA Advantage®
Número CAS:  
Especificaciones
  • Tipo de env.:
    Glass tube, 16×125 mm
  • Descripción:
    pH 7.2
  • Tamaño:
    20×9 ml
  • Temperatura de almacenamiento:
    –2-30°C
  • Referencia:
    89407-408
  • Nº de proveedor:
    K109
Especificaciones
Acerca de este artículo
For the preparation of dilutions for plate count and other laboratory tests, pH 7.2.