ContactUsLinkComponent
Sodio hidróxido (5 - 60%) en solución acuosa 49,0-51,0% para análisis
Corrosivo
Sodio hidróxido (5 - 60%) en solución acuosa 49,0-51,0% para análisis
Catálogo # BDH7246-1
Proveedor:  VWR International
Número CAS:  
undefined
Corrosivo
Sodio hidróxido (5 - 60%) en solución acuosa 49,0-51,0% para análisis
Catálogo # BDH7246-1
Proveedor:  VWR International
Número CAS:  
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 
Especificaciones
  • Tipo de env.:
    Poly bottle
  • Tamaño:
    1 L
  • Referencia:
    BDH7246-1
  • Nº de proveedor:
    BDHVBDH7246-1
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
  • Appearance/color:
    Clear colorless liquid
  • Shelf-life:
    3 years
  • Assay:
    49.0 - 51.0 %
  • Sodium carbonate:
    0.3 % max.
  • Chloride (Cl):
    0.01 % max.
  • Heavy metals (as Ag):
    0.001 % max.
  • Iron (Fe):
    5 ppm max.
  • Nickel (Ni):
    0.001 % max.
  • Nitrogen compounds (as N):
    5 ppm max.
  • Phosphate (PO4):
    5 ppm max.
  • Potassium (K):
    0.05 % max.
  • Sulfate (SO4):
    0.002 % max.
Resultados de prueba de especificación
Acerca de este artículo
 :
 :40 g/mol
Punto de ebullición:119…135 °C (1013 hPa)
Punto de ebullición:119 - 135 °C (1013 hPa)
Punto de fusión:9…10 °C
Punto de fusión:9 - 10 °C
Densidad:1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenamiento:Ambiente
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
Número CAS:1310-73-2
Fórmula:NaOH
Número MDL:MFCD00003548