Ward's® Specimen Trays
Ward's® Specimen Trays, 4", ¹¹⁄₁₆", 3"
470178-310
: 306120
Make use of every inch of drawer space in your cabinets by combining these differently-sized Specimen Trays.
Made of strong pasteboard, the trays are finished outside in black gloss paper and lined with white. Measurements reflect outside dimensions.
- Width:4"
- Description:Ward's® Specimen Trays
- Height:¹¹⁄₁₆"
- Length:3"
Recomendaciones
Las recomendaciones se personalizarán según sus preferencias de compra solo si ha dado su consentimiento activando la opción "Mejorar mi experiencia de compra" en la "página de información personal".
De lo contrario, recibirá recomendaciones genéricas.



