

1,2,4-Trichlorobenzene ≥99%
Catálogo # JT9444-5
Proveedor: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS MX
Número CAS:
MOC: No reguladoCertificados
Especificaciones
- Pack type:Glass bottle, amber, narrow mouth, PVC-coated
- Size:3.8 L
- Cat. no.:JT9444-5
- Supplier No.:9444-05
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
- Assay (C₆H₃Cl₃) (by GC):≥99 %
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm:≤0.15
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 375 nm:≤0.05
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm:≤0.010
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm:≤310
- Residue after Evaporation:≤5 ppm
- Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):≤0.01 %
Resultados de prueba de especificación
Acerca de este artículo
:
:181.45 g/mol
Índice Merck:13,09704
Punto de ebullición:214.4 °C (1013 hPa)
Punto de ebullición:214.4 °C (1013 hPa)
Punto de fusión:17 °C
Densidad:1.45 g/cm³ (20 °C)
Punto de inflamación:99 °C
Punto de inflamación:99 °C
EINECS:204-428-0
UN:2321
ADR:6.1,III
:Management of Change (MOC) category = N
:GHS07
:GHS09
Temperatura de almacenamiento:Ambient
Número CAS:120-82-1
Fórmula:C₆H₃Cl₃
Número MDL:MFCD00000547