Orders LinkContactUsLinkComponent
mixing-system-hero.jpg
믹싱 시스템
다양한 혼합 요구사항을 충족하는 품질과 전문성의 결합
분말 및 액체 혼합 공정을 위한 밀폐형 및 개방형 시스템 제공
SF - Products - Mixing Systems KR | Avantor
믹싱 솔루션 분야를 선도하는 Avantor는, 탁월한 전문성과 역량을 바탕으로 다양한 공정 요구에 맞춘 믹싱 솔루션을 제공합니다. 단순한 액체-액체 혼합부터 복잡한 액체-고체 혼합까지, 아반토의 개방형(Open Top) 또는 밀폐형(Closed) 싱글유즈 믹싱 시스템이 귀사의 다양한 공정 니즈를 완벽하게 지원합니다. 또한 아반토는 업계에서 유일하게 오픈 아키텍처 방식을 통해, 철저히 검증된 다양한 브랜드의 싱글유즈 부품을 통합하여 제공합니다. 모든 부품은 아반토의 검증된 품질 관리 체계를 통해 보장됩니다.
Avantor가 고객에게 선택받는 이유는, 빠르고 신뢰성 있는 맞춤형 시스템 설계 역량과 수십 년간 축적된 유체 이송 시스템 전문성에 있습니다. 아반토의 싱글유즈 믹싱 솔루션은 작업 흐름 간소화, 오염 위험 최소화, 자원 효율성 향상을 통해 고객에게 안심할 수 있는 품질과 안정성을 제공합니다. 또한 당사 시스템은 유연성, 확장성, 구성 가능성을 모두 갖추어 고객의 생산 요구사항에 정확히 부합하며, 귀사의 생산 관리 시스템에 통합되어 운영 효율성을 높일 수 있습니다.각 지역에 위치한 전문 기술팀이 설계 지원, 인수 테스트(FAT/SAT), 그리고 현장 또는 원격 설치 지원을 통해 고객의 요구에 맞춘 최적의 솔루션을 제공합니다.
durable-easy-banner.jpg
Magnetic_Mixing_540_ca.png
무균 밀폐형 시스템에서 정확하고 선형 제어가 가능한 마그네틱 믹싱 시스템은 균질성을 극대화하고 저전단(low shear) 믹싱을 구현하기 위한 최적의 솔루션입니다. 해당 시스템은 마그네틱 드라이브로 구동되며, 멸균된 싱글유즈 백 내부에서 프리 플로팅 임펠러(free-floating impeller)가 작동하여 제품 품질을 유지하면서도 혼합 효율을 극대화합니다. 5L부터 2000L까지 다양한 용량으로 제공되며, 기존 유체 관리 플랫폼과의 연동이 가능하도록 구성할 수 있습니다. 필요에 따라 아반토 전문가가 귀사의 공정에 최적화된 맞춤형 싱글유즈 시스템을 설계해 드립니다.
magnetic-mixer-540.jpg
아반토가 새롭게 선보이는 10L 테이블탑 마그네틱 믹서로 믹싱 효율을 극대화해 보세요. 이 믹서는 마그네틱 드라이브 방식의 프리 플로팅 임펠러(free-floating impeller)를 탑재해 제품 품질을 보호하면서도 일관된 균질성을 유지하고, 저전단(low shear) 믹싱을 구현합니다. 또한 확장성과 모듈성을 갖춘 설계로, 맞춤형 또는 표준 싱글유즈 백을 사용해 기존 유체 관리 시스템과 손쉽게 연동할 수 있습니다.싱글유즈 pH 센서, 히팅 블랭킷 등 다양한 옵션을 통해 실험실의 생산성과 정밀성을 높여주는, 신뢰성 높고 사용자 친화적인 솔루션입니다.
Quattro_Mixer.png
Quattro 믹싱 시스템
아반토의 Quattro 믹싱 시스템은 액체와 분말을 간편하고 효율적으로 처리할 수 있으며, cGMP(현행 우수 제조 관리 기준)를 준수하도록 설계되어 안정적이고 신뢰할 수 있는 생산을 지원합니다.
TopMixer.png
모듈형 오픈 시스템의 탑 믹싱 시스템은 액체와 분말을 간편하고 효율적으로 처리하면서도 일관된 성능과 신뢰성을 보장합니다. 아반토의 Top Mixer는 플랫폼부터 액세서리까지 귀사의 제조 사양에 맞춰 맞춤 구성할 수 있으며, 탱크 라이너를 비롯한 아반토의 다양한 싱글유즈 솔루션과 호환되어 유연하고 통합적인 생산 환경을 제공합니다.
오픈 탑 믹싱 시스템의 다양한 임펠러 옵션에 대한 자세한 정보는 여기에서 확인하세요.
undefined
귀사의 공정을 한층 더 개선할 준비가 되셨나요?
아반토의 바이오프로세싱 백은 귀사의 공정 요구에 맞춰 설계됩니다. 아반토 싱글유즈 전문가가 귀사에 가장 적합한 솔루션을 함께 설계해 드립니다. 지금 바로 시작해 보세요.
문의하기
믿을 수 있는 차별화된 품질
iso-clean-room-400.jpg
ISO 인증 클린룸
아반토의 유체 관리 어셈블리는 ISO Class 7 (Class 10000) 등급의 클린룸에서 생산됩니다.
cerification.png
ISO 인증 및 cGMP 준수
어셈블리 시설은 ISO 13485 인증을 획득했으며, cGMP(현행 우수 제조 관리 기준)을 준수합니다.
validate.png
제품 테스트 및 밸리데이션
아반토는 제품의 품질을 보장하기 위해 다양한 검사 및 검증 절차를 운영합니다. 요청 시 멸균, 엔도톡신, 입자 수 측정 등 다양한 테스트 기준을 제공합니다.
traceability.png
로트 추적성(Lot Traceability)
제품의 생산지, 제조일자, 구성 부품의 출처까지 식별 가능한 완전한 로트 추적 시스템을 제공합니다.
2d_bag.png
아반토의 2D 바이오프로세싱 백은 독자적인 플렉스 필름으로 제작되어 내구성이 뛰어나면서도 유연한 용기로, 버퍼, 배지, 의약품, 백신 등 바이오의약품을 보관하고 운송하는 데 사용됩니다.
3dBioprocessing.png
아반토의 3D 백은 차별화된 3차원 구조로 제작되어, 버퍼, 배지, 의약품, 백신 등 바이오의약품을 안전하게 보관하고 운송할 수 있습니다. 최대 3000L까지 용량이 지원되어, 대규모 생산 공정의 다양한 요구사항을 충족합니다.
TankLiners.png
싱글유즈 탱크 라이너
아반토의 싱글유즈 바이오프로세싱 탱크 라이너는 밑면 드레인 포트 유무에 따라 2D와 3D 형태로 제공됩니다. 해당 탱크 라이너는 바이오프로세싱 과정에서 폐기물 수집은 물론, 바이오프로세싱 물질과 생산 용기 사이에 보호 장벽 역할을 하여 귀사의 공정을 안정적이고 효율적으로 지원합니다.
BagSupport.png
접이식, 적층식, 재사용이 가능한 컨테이너로, 핵심 바이오프로세싱 배지를 안전하고 안정적으로 보관 및 운송할 수 있습니다.
SingleUseContainer.png
싱글유즈 컨테이너
제품 생산의 스케일 업 및 스케일 다운에 대응할 수 있는, 모듈형으로 설계된 재사용 가능한 오픈 탑 컨테이너입니다.
아반토의 싱글유즈 전문가가 고객의 요구에 맞춰 가장 적합한 솔루션을 설계해 드립니다.
기성 제품은 물론, 고객의 특수한 어플리케이션에 맞춘 맞춤형 솔루션까지 제공합니다.
문의하기