Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 셀 챔버
VWR®, 셀 챔버
2 levels, 260 - 400 ml, 1296
제품 번호 734-2981KR
공급사:   VWR Collection
VWR®, 셀 챔버
제품 번호 734-2981KR
공급사:  VWR Collection
VWR®, 셀 챔버
VWR®, 셀 챔버
2 levels, 260 - 400 ml, 1296
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 6 items
Product Details & Documents
VWR® 셀 챔버는 의료용 GPPS(범용 폴리스티렌)로 제작되고 통풍 캡이 있어 대규모 세포 배양에 적합합니다.
  • 쉬운 스케일 업을 위해 1-, 2-, 5- 및 10- 트레이 버전으로 사용 가능
  • 최적의 세포 부착 및 성장을 위한 표면 처리
  • 소수성 멤브레인 (구멍 크기 0,22 µm)은 가스 교환 중 잠재적인 오염을 방지
  • 사이토카인 및 성장인자를 흡수하지 않으며, 기존의 트립신 다이제스쳔 방법에 의한 세포 수확 가능
  • 방사선 조사에 의해 멸균됨
  • DNase/RNase free, 비발열성
사양
  • Recommended working volume:
    260 - 400 ml
  • Seq:
    04
  • Growth area:
    1296
  • Type:
    2 levels