VWR®, 물 샘플링 보틀
500, Undosed, Blue, 70×70×192 mm, Bulk
PP캡이 있는 PET, 버진, 식품 등급.
- 방사선 조사 - 멸균
- 테스트를 쉽게 식별할 수 있는 다양한 색상의 캡
- 샘플링 무결성을 보장하는 변조 방지 마개
- 각 라벨의 전체 추적 가능성, 배치 번호 및 개별 보틀 번호
- 완전히 재활용 가능
- 캡 직경: 32 mm
가볍고 튼튼한 보틀입니다. 오염으로부터 목을 보호하도혹 설계된 변조 방지 스크류 캡이 있습니다. Dosed 또는 Undosed 보틀을 선택할 수 있습니다. 제한된 공간에 더 나은 보관을 위한 사각 보틀입니다.
파란색 캡: 디오황산나트륨이 없는 천연 염소 비처리수용.
빨간색 캡: 20 mg/L 디오황산나트륨이 주입된 염소 처리수용.
연한 파란색 캡: 120 mg/L 티오황산나트륨이 첨가된 염소 처리수용.
Certificate of Processing for Water Sampling Bottle Certificate of Processing PR29933 Certificate Of Processing_VWRI331-0278_500AG-51 Certificate Of Processing_VWRI331-0279_1000AG-60 Certificate Of Processing_VWRI331-0283_1000CG-25.pdf
- Packed:Bulk
- 용량:500
- Seq:02
- W×D×H:70×70×192 mm
- Cap colour:Blue
- Dosage:Undosed