Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 세포 배양병
With plug-seal cap, 5000, 1700 cm², 1/bag, 12/case, 340 - 510 ml
  VWRA734-3657
VWR®, 세포 배양병
  VWRA734-3657
VWR®, 세포 배양병
VWR®, 세포 배양병
With plug-seal cap, 5000, 1700 cm², 1/bag, 12/case, 340 - 510 ml
1 * 12 items
롤러 보틀은 대용량 세포 배양 및 증식에 적합한 최적의 용기이며 바이러스 증식 및 생물 생산을 위한 포유동물 세포의 성장을 포함한 연구 및 제조 분야에 적합합니다.
  • 쉽게 잡을 수 있도록 캡에 큰 돌기 특징
  • 개방형 또는 폐쇄형의 두 가지 캡 스타일 적용 가능
  • 실크스크린 인쇄로 가독성 높은 눈금
  • 비발열성
  • 사용 온도 범위: –20 ~ +50 °C
  • 모든 케이스에 제품 번호 기입
  • 전자선 조사로 멸균 처리
이 용기는 자동화에 적합하며 모든 일반 롤러 보틀들과 호환됩니다. 접착배양의 경우 490,850,1900 cm²의 세포 성장을 위한 넓은 표면적을 제공하고 부유 배양의 경우에는 1 또는 2리터의 부피를 제공합니다. 배양병은 최상의 세포 부착을 위한 표면처리가 되어있습니다. 매끈한 표면의 제품은 물질의 잔량이 붙는 것을 최소화합니다. 주름이 적용된 제품은 세포 성장을 위한 더 넓은 표면적을 제공합니다.
 : ISO 9001, ISO 13485.
 : Note: Bottles are not autoclavable. *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
  • Growth area:
    1700 cm²
  • Packed:
    1/bag, 12/case
  • Recommended working volume:
    340 - 510 ml
  • 용량:
    5000
  • 설명:
    With plug-seal cap
  • Seq:
    05