Orders LinkContactUsLinkComponent
빨간 캡이 있는 테스트 튜브, 멸균
10, 100 mm, 16 mm, PP, Bulk
  216-3101
빨간 캡이 있는 테스트 튜브, 멸균
  216-3101
빨간 캡이 있는 테스트 튜브, 멸균
빨간 캡이 있는 테스트 튜브, 멸균
10, 100 mm, 16 mm, PP, Bulk
1 * 1.600 items
  • 외부 직경:
    16 mm
  • Packed:
    Bulk
  • 용량:
    10
  • 길이:
    100 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    05