Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 물 샘플링 보틀
500, Sodium thiosulphate (20 mg/L), Red, 70×70×192 mm, Individually wrapped
  331-0287.1
VWR®, 물 샘플링 보틀
  331-0287.1
VWR®, 물 샘플링 보틀
VWR®, 물 샘플링 보틀
500, Sodium thiosulphate (20 mg/L), Red, 70×70×192 mm, Individually wrapped
1 * 126 items
PP캡이 있는 PET, 버진, 식품 등급.
  • 방사선 조사 - 멸균
  • 테스트를 쉽게 식별할 수 있는 다양한 색상의 캡
  • 샘플링 무결성을 보장하는 변조 방지 마개
  • 각 라벨의 전체 추적 가능성, 배치 번호 및 개별 보틀 번호
  • 완전히 재활용 가능
  • 캡 직경: 32 mm
가볍고 튼튼한 보틀입니다. 오염으로부터 목을 보호하도혹 설계된 변조 방지 스크류 캡이 있습니다. Dosed 또는 Undosed 보틀을 선택할 수 있습니다. 제한된 공간에 더 나은 보관을 위한 사각 보틀입니다.
파란색 캡: 디오황산나트륨이 없는 천연 염소 비처리수용.
빨간색 캡: 20 mg/L 디오황산나트륨이 주입된 염소 처리수용.
연한 파란색 캡: 120 mg/L 티오황산나트륨이 첨가된 염소 처리수용.
  • Packed:
    Individually wrapped
  • 용량:
    500
  • Seq:
    13
  • W×D×H:
    70×70×192 mm
  • Cap colour:
    Red
  • Dosage:
    Sodium thiosulphate (20 mg/L)