VWR®, 시약 보틀, 넓은 목
150, GL 45, 57 mm, 104 mm, Clear
제품 번호 215-4689
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
투명 또는 호박색 소다석회 유리로 제조되었습니다. 샘플링, 파우더 및 액체의 보관 또는 높은 열 응력을 수반하지 않는 기타 분야에 적합합니다.
- 우수한 화학적 및 물리적 특성
- 검은색 PP 스크류 캡과 함께 제공되는 투명 또는 호박색 유리
- 특히 빛에 민감한 액체와 함께 사용하기 위한 호박색 유리 보틀
보틀은 멸균할 수 있지만 온도 차이(Δ K)는 40°C를 초과해서는 안 됩니다.
Certifications: DIN 168에 따른 스레드.
사양
- 외부 직경:57 mm
- Thread:GL 45
- 용량:150
- Colour:Clear
- 높이:104 mm
- Seq:27